Key Documents
Z802794
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma (100-OS)
Parâmetros
320-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
volume da câmara
700 μL
percurso óptico
2 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with glass lid
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)