Documentos Principais
Z801240
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
fabricante/nome comercial
Hellma 13.102
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)