Z802336
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
PE stopper
Suprasil® quartz
descrição
3 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105.251-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
15 mm
volume da câmara
45 μL
percurso óptico
3x3 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section