Documentos Principais
Z800090
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
3 windows
3 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105.252-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
15 mm
volume da câmara
12 μL
percurso óptico
1.5x1.5 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with PE stopper
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)