Key Documents
Z805904
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
5 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 111.057-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
38.75 mm × 5 mm × 5 mm
volume da câmara
850 μL
percurso óptico
5x5 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with and without PTFE stopper
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)