Documentos Principais
Z802662
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
3 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105.250-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
8.5 mm
volume da câmara
100 μL
percurso óptico
10x2 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)