Documentos Principais
Z805130
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Sinônimo(s):
Hellma micro fluorescence cells
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.44
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
500 μL
percurso óptico
10x2 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with PTFE lid or stopper
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)