Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
3 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 176.751-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
8.5 mm
volume da câmara
100 μL
percurso óptico
3x3 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)