Key Documents
BR759200
BRAND® UV cuvette micro
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
Cuvettes, UV-Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759200
centro A
8.5 mm
volume
70-850 μL
Descrição geral
  • BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4