Documentos Principais
Z187992
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
descrição
wavelength 300-900nm
embalagem
pkg of 500 ea
faixa espectral faixa de medição
285-800 nm
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
C × L × A
10 mm × 4 mm × 45 mm
capacidade
1.5 mL
método de detecção
photometric
Descrição geral
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Fluorimeter cuvettes Polystyrene, without stopper
Supelco
C0918
Fluorimeter cuvettes
vibrant-m
Z652520
Greiner semi-micro cuvette
BRAND® UV cuvette macro, volume 2.5-4.5 mL
BR759170
BRAND® UV cuvette