R2633
Cuvette rack
Holds 12 cuvettes
Sinônimo(s):
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
C × L × A
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
Descrição geral
Special design rack. Only the corners of the cells touch the rack, greatly reducing the risk of damage to the optical surfaces.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)