Documentos Principais
C5677
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
With stopper
Sinônimo(s):
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophtometry uv
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
polystyrene
Parâmetros
340-800 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
volume da câmara
≥3 mL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)