Documentos Principais
Z363553
Sigma-Aldrich
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
Sinônimo(s):
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
polypropylene
Características
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
C × L × A
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
Descrição geral
Sloped design makes back row more accessible.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
BRAND® macro-cuvette polystyrene
BR759005
BRAND® macro-cuvette
BRAND® UV cuvettes semi-micro, chamber volume 1.5-3 mL
Z628026
BRAND® UV cuvettes