Documentos Principais
EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.11
Materiais
polypropylene
Características
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
embalagem
pkg of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 30119851
cor
white
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)