Key Documents
BR759005
BRAND® macro-cuvette
polystyrene
Sinônimo(s):
Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
polystyrene
Características
minimum filling volume 2.5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 759005
Descrição geral
  • BRAND® Macro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7