Documentos Principais
Z652520
Greiner semi-micro cuvette
semi-micro cuvette, polystyrene, 3 mL, 10 x 10 x 45 mm, clear
Sinônimo(s):
cuvettes, microcuvettes, semi micro cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
clear
polystyrene
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1000
fabricante/nome comercial
Greiner 613101
A × L × P
45 mm × 10 mm × 10 mm
volume da câmara
1.6-3.0 mL
Descrição geral
Semi-micro cuvettes are used for UV/VIS spectroscopy. and have a total volume of 1.6 ml and macrocuvettes with a total volume of4 ml. Made of crystal-clear polystyrene they are particularly suitable for enzymatic determinations, as thev ery thin wall thickness enables fast and even temperature control. With low light scattering combined with a high transmission rate. they can be used in a wave length range from 340nm to 900 nm.
Características e benefícios
  • Greiner semi-micro cuvette have very thin walls, which enable rapid and uniform tempering.
  • Ideal for enzymatic determinations
  • Crystal clear polystyrene material
  • Enables minimal light scatter with high transmission
  • Volume: 1.6 ml
  • Applicable wave length range: 340 nm to 900 nm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3