Key Documents
Z188018
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
embalagem
pkg of 500 ea
faixa espectral faixa de medição
285-800 nm
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
C × L × A
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
capacidade
4.5 mL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® UV cuvettes macro, volume 2.5 mL, pack of 100
BR759125
BRAND® UV cuvettes
BRAND® UV cuvettes semi-micro, chamber volume 1.5-3 mL
Z628026
BRAND® UV cuvettes
BRAND® UV cuvettes macro, volume 2.5 mL, pack of 500
BR759128
BRAND® UV cuvettes
BRAND® macro-cuvette polystyrene, volume 2.5 mL, pack of 500
BR759035
BRAND® macro-cuvette