Z187984
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
embalagem
pkg of 500 ea
faixa espectral faixa de medição
285-800 nm
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
C × L × A
10 mm × 10 mm × 45 mm
capacidade
4.5 mL
método de detecção
photometric
Descrição geral
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187984-1PAK | 4061833633250 |