Documentos Principais
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
Sinônimo(s):
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
Parâmetros
340-800 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
volume da câmara
≥1 mL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
BRAND® UV cuvette micro center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea
BR759220
BRAND® UV cuvette micro
Fluorimeter cuvettes Polystyrene, without stopper
Supelco
C0918
Fluorimeter cuvettes
BRAND® macro-cuvette polystyrene
BR759005
BRAND® macro-cuvette