About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
descrição
Autoclavable
Características
Holds 20 x 1-2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm tubes
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4284A
Heathrow Scientific
tamanho
211x90x50 mm
cor
blue
Descrição geral
These racks for 1.5-2.0 mL tubes slide together on both sides to permit the user to attach several for larger experiments. They feature an innovative "hold-it" finger slot on the front, and internal ribbing for stability.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)