Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
MAB5406
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiGAD67, clone 1G10.2
clone 1G10.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Glutamate Decarboxylase 67kDa Isoform, Glutamate Decarboxylase 1, Glutamic acid decarboxylase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G10.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD1(2571)
Descrição geral
Ácido glutâmico descarboxilase (GAD; E.C. 4.1.1.15) é a enzima responsável pela conversão do ácido glutâmico em ácido gama-aminobutírico (GABA), o principal transmissor inibitório nas regiões cerebrais superiores e hormônio parácrino putativo nas ilhotas pancreáticas. Duas formas moleculares de GAD (65 kDa e 67 kDa, 64% de identidade de a.a. entre as isoformas) são altamente conservadas e ambas são expressas no SNC, células das ilhotas pancreáticas, testículos, ovidutos e ovário. As isoformas são distribuídas regionalmente no citoplasma nos cérebros de ratos e camundongos (Sheikh, 1999). GAD65 é uma proteína anfifílica, ancorada à membrana (585 a.a.), codificada no cromossomo humano 10 e é responsável pela produção vesicular de GABA. GAD67 é citoplasmática (594 a.a.), codificada no cromossomo 2 e parece ser responsável por uma produção citoplasmática significativa de GABA. A expressão de GAD muda durante o desenvolvimento neural na medula espinhal de ratos. GAD65 é expressa transitoriamente nos axônios comissurais por volta de E13, mas sua expressão diminui no dia seguinte, enquanto a expressão de GAD67 aumenta principalmente no soma desses neurônios (Phelps, 1999). No pâncreas de rato maduro, GAD65 e GAD67 parecem estar localizadas diferencialmente, a GAD65 principalmente nas células beta que contêm insulina e a GAD67 nas células (A) que contêm glucagon (Li, 1995). A expressão de GAD67 parece ser particularmente plástica e pode mudar em resposta à manipulação experimental (por exemplo, estimulação ou transecção neuronal) ou progressão de doenças e doenças emergentes, como esquizofrenia (Volk, 2000). A localização concomitante das duas isoformas de GAD também apresenta alterações nas distribuições de GAD65/GAD67 correlacionadas a alguns estados patológicos, como diabetes mellitus insulinodependente e síndrome de Stiff-Man.
Especificidade
Reage com a isoforma de 67 kDa da glutamato descarboxilase (GAD67) de rato, camundongo e humana, sendo que outras espécies ainda não foram testadas. Reatividade cruzada não detectável com GAD65 por western blot em lisado cerebral de rato quando comparada com blot ao qual é adicionado AB1511 que reage tanto com GAD65 como com GAD67.
Imunogênio
Proteína GAD67 recombinante
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antiGAD, clone 1G10.2, é validado para uso em IH, IH(P), WB para a detecção de GAD67. Este anticorpo antiGAD tem mais de 75 citações do produto.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Marcadores neuronais e gliais
Western blot: uma diluição de 1:5.000-1:10.000 foi usada em um lote anterior usado em eletroquimioluminescência (ECL) em lisado cerebral de rato e camundongo.
Imuno-histoquímica em tecido de camundongo e de rato fixado em paraformaldeído 4%: 1:1.000-1:5.000. O anticorpo também funcionou bem em tecido humano fixado por 10 minutos em PFA 4% a 4 °C ou etanol 100% a +20 °C ou acetona 100% a -20 °C em diluições de 1:2.500-1:5.000.
Um anticorpo policlonal contra GAD67 também está disponível como AB5992.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imuno-histoquímica em lisado de células SKNSH.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Padrão de coloração e morfologia representativos de GAD67 no córtex barril somatossensorial 1 do córtex cerebral de camundongo. Todos os pontos marrons são neurônios da lâmina VI a. Não foi necessária a recuperação de epítopos. Este lote do anticorpo foi diluído na proporção de 1:500, usando detecção por IHC Select com HRP-DAB.
Padrão/morfologia de coloração ideais de GAD67: cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
67 kDa
Ligação
Substitui: AB5992; AB5862P
forma física
Formato: Purificado
IgG2a monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo 0,1% de azida sódica
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a 2 -8 ºC em alíquotas não diluídas.
Nota de análise
Controle
lisado de células SKNSH (neuroblastoma humano), córtex cerebral de camundongo.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Loss of inhibitory neuron AMPA receptors contributes to ataxia and epilepsy in stargazer mice.
Menuz, K; Nicoll, RA
The Journal of Neuroscience null
Deletion of GAD67 in dopamine receptor-1 expressing cells causes specific motor deficits.
Heusner, CL; Beutler, LR; Houser, CR; Palmiter, RD
Genesis (2000)
M Argence et al.
Neuroscience, 141(3), 1193-1207 (2006-06-08)
We investigated whether inhibitory synaptic transmission mediated through glycinergic receptor, GABAA receptors, glutamic acid decarboxylase, the enzyme synthesizing GABA, and excitatory synaptic transmission through alpha-amino-3-hydroxi-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptors and N-methyl-D-aspartate receptors are affected in the inferior colliculus by unilateral surgical cochleectomy.
Localized suppression of cortical growth hormone-releasing hormone receptors state-specifically attenuates electroencephalographic delta waves.
Liao, F; Taishi, P; Churchill, L; Urza, MJ; Krueger, JM
The Journal of Neuroscience null
Cellular mechanisms of subplate-driven and cholinergic input-dependent network activity in the neonatal rat somatosensory cortex.
Hanganu, IL; Okabe, A; Lessmann, V; Luhmann, HJ
Cerebral Cortex (1991)