MAB5406B
Anti-GAD67 Antibody, clone 1G10.2, Biotin Conjugate
clone 1G10.2, from mouse, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Glutamate decarboxylase 1, 67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G10.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD1(2571)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected GAD67 in rat cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat cortex tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2