G5419
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
mouse monoclonal, K-87
Sinônimo(s):
Anti-GAD 67
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 67 (GAD67) antibody produced in mouse, clone K-87, purified antibody
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K-87, monoclonal
peso molecular
antigen 67 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:20,000 (with antigen-retrieval step)
western blot: 1:500-1:20,000 using mouse brain extract
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD1(2571)
mouse ... Gad1(14415)
rat ... Gad1(24379)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?