53747
Ácido hialurônico
bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sinônimo(s):
Poli (β-ácido glucurônico-[1→3]-β-N-acetilglicosamina-[1→4]), alternados
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Streptococcus equi)
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
peso molecular
~1.5-1.8 x 10E6 Da
Impurezas
≤1% protein
cor
white
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2C([O-])=O
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
chave InChI
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- com anidrido metacrílico para sintetizar hidrogel de HA metacrilado reticulável (Coll-MeHA)
- em tampão fosfato salino (PBS) para substituir o banho de PBS para variar a composição do lubrificante
- na preparação do lubrificante para estudar seus efeitos na lubrificação dos limites da cartilagem de osteoartrite humana (OA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.