A0310
Monoclonal Anti-GABA antibody produced in mouse
clone GB-69, ascites fluid
Sinônimo(s):
GABA Antibody - Monoclonal Anti-GABA antibody produced in mouse, Gaba Antibody Sigma, Anti-γ-Aminobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GB-69, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:200 (Using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections.)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gabra1(14394)
Descrição geral
Monoclonal Anti-GABA (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. The antibody does not cross react with L-α-aminobutyric acid, L-glutamic acid, L-aspartic acid, glycine, δ-aminovaleric acid, L-threonine, L-glutamine, taurine, putrescine, L-alanine and carnosine. However, weak cross-reaction is observed with β-alanine and ε-aminocaproic acid.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?