Merck
Todas as fotos(9)
Key Documents
AB152
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitirosina hidroxilase
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase, TH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Descrição geral
A tirosina hidroxilase (conhecida também como tirosina 3-hidroxilase e tirosina 3-monooxigenase) tem um papel importante na fisiologia de neurônios adrenérgicos. É uma enzima limitante da taxa, e a primeira envolvida na biossíntese das catecolaminas dopamina e norepinefrina a partir de tirosina. A TH é, portanto, um marcador útil dos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos. A atividade enzimática da TH requer íons ferrosos como cofatores e acredita-se ser regulada por fosforilação. Foram identificadas pelo menos quatro isoformas de TH humana que resultam de splicing alternativo.
Especificidade
Anticorpos anti-hidroxilase de tirosina reagem com a maioria das espécies de mamíferos e muitas espécies não mamíferas. Foi relatado que este anticorpo não funciona em tecido humano embebido em parafina.
Tirosina hidroxilase. No Western blot, o AB152 marca seletivamente uma banda única em aproximadamente 62 kDa (reduzida) que corresponde à tirosina hidroxilase. É esperado que o anticorpo reaja com a maioria das espécies de mamíferos e não mamíferos. Foi relatado que este anticorpo não funciona em tecido humano embebido em parafina.
Imunogênio
Tirosina hidroxilase desnaturada de feocromocitoma de rato (desnaturada com dodecil sulfato de sódio).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunohistoquímica:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em diluição de 1:100-1:1.000, a 4 °C, por 1-3 dias. Cora amostras de tecido recém-congeladas e embebidas em parafina por imunofluorescência indireta e imunoperoxidase.
Imunofluorescência:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em diluição de 1:100-1:1.000.
Imunoprecipitação:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em imunoprecipitação.
ELISA:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA.
As diluições ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antitirosina hidroxilase detecta o nível de TH e foi publicado e validado para uso em ELISA, IF, IH, IH(P), IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de PC12.
Análise de Western Blot:
Uma diluição de 1:1000 deste lote detectou tirosina hidroxilase em 10 μg de lisados de PC12.
Descrição-alvo
62 kDa
forma física
Anticorpo policlonal purificado de coelho em tampão contendo líquido em HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM (pH 7,5), 100 μg/ml de BSA e glicerol 50%.
Purificada por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha congelado a -20 ºC a -70 ºC em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento. Não armazene em congeladores autodescongelantes.
Nota de análise
Controle
CONTROLE POSITIVO: Cérebro (corpo estriado, terminações do nervo simpático) e glândulas adrenais.
CONTROLE NEGATIVO: Fígado.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizado, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
alpha-synuclein transgenic mice reveal compensatory increases in Parkinson's disease-associated proteins DJ-1 and Parkin and have enhanced alpha-synuclein and PINK1 levels after rotenone treatment.
George S, Mok SS, Nurjono M, Ayton S, Finkelstein DI, Masters CL, Li QX, Culvenor JG
Journal of Molecular Neuroscience null
Androgenic and oestrogenic influences on tyrosine hydroxylase-immunoreactive cells of the prairie vole medial amygdala and bed nucleus of the stria terminalis.
Cavanaugh BL, Lonstein JS
Journal of Neuroendocrinology null
Social novelty increases tyrosine hydroxylase immunoreactivity in the extended olfactory amygdala of female prairie voles.
Cavanaugh BL, Lonstein JS
Physiology & Behavior null
Foxa1 and Foxa2 regulate multiple phases of midbrain dopaminergic neuron development in a dosage-dependent manner.
Ferri, AL; Lin, W; Mavromatakis, YE; Wang, JC; Sasaki, H; Whitsett, JA; Ang, SL
Development null
Axon guidance of mouse olfactory sensory neurons by odorant receptors and the beta2 adrenergic receptor.
Feinstein, P; Bozza, T; Rodriguez, I; Vassalli, A; Mombaerts, P
Cell null
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.