Key Documents
AB9702
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitirosina hidroxilase
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
TH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Especificidade
Reconhece a tirosina hidroxilase
Imunogênio
Peptídeos sintéticos de tirosina hidroxilase humana/camundongo
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1:1000-1:2000 usando tecidos fixados com paraformaldeído a 2%.
Imunocitoquímica: 1:1000-1:2000 usando células fixadas em paraformaldeído a 2%.
Western blot: 1:2000-1:5000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-tirosina hidroxilase é um anticorpo contra a tirosina hidroxilase para uso em IC, IH & WB.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Marcadores neuronais e gliais
forma física
IgY de frango purificado por afinidade. Dois anticorpos diferentes foram combinados para produzir este produto. Líquida em PBS, pH 7,2 com 0,02% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonella Meloni et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(1), 150-162 (2018-10-20)
In autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED), autoantibodies (AutoAbs) labeling brain neurons were reported; conversely, brain MRI alterations associated with these AutoAbs were never reported. To describe brain alterations in APECED and to correlate them with AutoAbs against glutamic acid decarboxylase (GAD)
Everett Altherr et al.
Behavioural brain research, 414, 113470-113470 (2021-07-20)
Obesity is a costly, global epidemic that is perpetuated by an unhealthy diet. A significant factor in the initial consumption and maintenance of an unhealthy diet is the abundance of highly palatable, calorically dense foods. The aim of the present
Strain-specific genetics, anatomy and function of enteric neural serotonergic pathways in inbred mice.
Neal, KB; Parry, LJ; Bornstein, JC
The Journal of Physiology null
Jessica Bratzu et al.
Behavioural brain research, 375, 112147-112147 (2019-08-14)
Oxytocin (5, 20 and 100 ng) injected unilaterally into the bed nucleus of the stria terminalis (BNST) of male rats stereotaxically implanted with a microinjection cannula coupled to a microdialysis probe, induces penile erection and yawning that occur concomitantly with a
Ryan M Grippo et al.
Current biology : CB, 27(16), 2465-2475 (2017-08-07)
Dopamine (DA) neurotransmission controls behaviors important for survival, including voluntary movement, reward processing, and detection of salient events, such as food or mate availability. Dopaminergic tone also influences circadian physiology and behavior. Although the evolutionary significance of this input is