T1299
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
Sinônimo(s):
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse, clone TH-2, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TH-2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?