T8700
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-TYH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
uso
sufficient for 10 blots
reatividade de espécies
mammals
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:1,000
western blot: 1:1,000 using rat brain lysates of PC-12 cells stimulated by okadaic acid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?