SAB4200699
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
TH, TYH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TH-2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)