ABN100
Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) Antibody
from goat, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Slc18A3(60422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) in a direct ELISA using a corresponding peptide.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) in mouse midbrain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) peptide
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1