Documentos Principais
MAB5504
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitransportador vesicular de glutamato 2
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
VGLUT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G9.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC17A6(57084)
Descrição geral
O transportador vesicular de glutamato 2 (VGLUT2) é um cotransportador de fosfato inorgânico dependente de sódio que está envolvido na liberação de glutamato dependente de cálcio dos astrócitos. É expresso em apenas um subconjunto de neurônios, localizados em vesículas sinápticas, em sinapses que exibem características excitatórias clássicas. O mRNA do VGLUT2 é encontrado em regiões do cérebro que carecem de VGLUT1, uma proteína relacionada que também exibe atividade de cotransportador de fosfato inorgânico dependente de sódio.
Especificidade
Reage com VGLUT2 (transportador vesicular de glutamato 2).
Aplicação
Detecte o transportador vesicular de glutamato 2 usando este anticorpo antitransportador vesicular de glutamato 2, validado para uso em IH e WB.
Imuno-histoquímica: uma diluição de 1:50-1:300 de um lote anterior funcionou usando ABC com NiDAB em cortes flutuantes de cérebro de camundongo.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de western blot: uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou VGLUT2 em 10 µg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
56 kDa
forma física
Anticorpo monoclonal de camundongo em PBS contendo 0,1% de azida sódica.
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
B Fyk-Kolodziej et al.
Neuroscience, 178, 218-239 (2011-01-08)
An immunocytochemical comparison of vGluT1 and vGluT3 in the cochlear nucleus (CN) of deafened versus normal hearing rats showed the first example of vGluT3 immunostaining in the dorsal and ventral CN and revealed temporal and spatial changes in vGluT1 localization
A bushy cell network in the rat ventral cochlear nucleus.
Ricardo Gomez-Nieto,Maria E Rubio
The Journal of Comparative Neurology null
SCA1-like disease in mice expressing wild-type ataxin-1 with a serine to aspartic acid replacement at residue 776.
Duvick, L; Barnes, J; Ebner, B; Agrawal, S; Andresen, M; Lim, J; Giesler, GJ; Zoghbi, HY; Orr, HT
Neuron null
Y Cai et al.
Neuroscience, 215, 160-173 (2012-05-01)
The glomeruli are the first synaptic relay on the olfactory pathway and play a basic role in smell perception. Glomerular degeneration occurs in humans with age and in Alzheimer's disease (AD). The glomeruli heavily express β-amyloid precursor protein (APP), β-secretase
I Pose et al.
Neuroscience, 172, 246-255 (2010-11-04)
The rostral ventro-medial medullary reticular formation is a complex structure that is involved with a variety of motor functions. It contains glycinergic neurons that are activated during active (rapid eye movement (REM)) sleep (AS); these neurons appear to be responsible
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.