Key Documents
MAB5502
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitransportador vesicular de glutamato 1
clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C10.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O VGLUT1 é expresso em um subconjunto de neurônios de glutamato e transporta o glutamato para vesículas sinápticas nativas do cérebro, exibindo uma condutância para o cloreto que é bloqueada pelo glutamato. O transporte vesicular de glutamato tem uma afinidade aparente substancialmente menor do que os transportadores de aminoácidos excitatórios da membrana plasmática. O transporte de glutamato por VGLUT1 é saturado com um K(m) de aproximadamente 2 mM, na mesma faixa que o transporte por vesículas sinápticas. Por fim, os transportadores de glutamato da membrana plasmática reconhecem o aspartato e o glutamato como substratos, ao passo que o VGLUT1 não reconhece o aspartato. Os transportadores vesiculares de glutamato empacotam o neurotransmissor dentro das vesículas sinápticas para que possam ser liberados na sinapse. Os VGLUTs são dependentes de um gradiente de prótons que eles criam pela hidrólise da adenosina trifosfato (ATP). Os VGLUTs têm somente entre um centésimo e um milésimo da afinidade pelo glutamato da que os EAATs têm.
Especificidade
Reage com VGLUT1 (transportador vesicular de glutamato 1).
Imunogênio
Proteína recombinante do VGLUT1 de rato.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antitransportador vesicular de glutamato 1, clone 3C10.2, N.º do cat. MAB5502, é validado para uso em IH e WB para detecção de VGluT1.
Imuno-histoquímica:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em IH.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Canais iônicos e transportadores
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 deste lote detectou o transportador vesicular de glutamato 1 em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
60 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo PBS contendo 0,1% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a 2-8 ºC em alíquotas não diluídas.
Nota de análise
Controle
Cérebro
Peptídeo de controle do VGLUT1 AG208
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Quantifying synapses: an immunocytochemistry-based assay to quantify synapse number.
Dominic M Ippolito,Cagla Eroglu
Journal of Visualized Experiments null
Jean-Marie Mangin et al.
Nature neuroscience, 15(9), 1192-1194 (2012-08-14)
We found that, during the formation of the mouse barrel cortex, NG2 cells received glutamatergic synapses from thalamocortical fibers and preferentially accumulated along septa separating the barrels. Sensory deprivation reduced thalamocortical inputs on NG2 cells and increased their proliferation, leading
LRRK2 expression is enriched in the striosomal compartment of mouse striatum.
Mandemakers, W; Snellinx, A; O'Neill, MJ; de Strooper, B
Neurobiology of Disease null
Neuroanatomical identification of crossmodal auditory inputs to interneurons in somatosensory cortex.
Keniston, LP; Henderson, SC; Meredith, MA
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale null
Mizuya Shinoyama et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 128-128 (2013-08-24)
Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) at birth could cause cerebral palsy (CP), mental retardation, and epilepsy, which last throughout the individual's lifetime. However, few restorative treatments for ischemic tissue are currently available. Cell replacement therapy offers the potential to rescue brain damage