Documentos Principais
AB1506
Sigma-Aldrich
Anticorpo receptor antiglutamato 2 &3
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
Descrição geral
Os receptores de glutamato (GluRs) podem ser categorizados como ionotrópicos ou metabotrópicos e subcategorizados por suas preferências agonistas (NMDA, AMPA ou ácido caínico). Existem quatro tipos de subunidades GluR seletivas para AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinações tetraméricas ou pentaméricas de diferentes subunidades contribuem para a diversidade funcional dos receptores AMPA. Em geral, os receptores AMPA medeiam a corrente sináptica rápida na maioria das sinapses excitatórias, com estequiometria caracterizada pela composição de subtipos.
Especificidade
Ela reconhece GluR2 e GluR3 que possuem sequências terminais carboxi quase idênticas. A análise de Western blot do cérebro de rato mostra duas bandas mal separadas que comigram com GluR2 e GluR3 expressas em células transfectadas. GluR2 migra ligeiramente à frente do GluR3. Nenhuma reação cruzada com GluR1 ou GluR4. O anticorpo parece reconhecer GluR 2 & 3 em diversas outras espécies, mas não foi extensivamente caracterizado nestes casos.
Espera-se que haja reação cruzada com humanos, ratos, macacos, gerbos, porquinhos-da-índia e hamsters.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo terminal carboxi de GluR2 de rato conjugado com BSA com glutaraldeído (EGYNVYGIESVKI).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antirreceptor de glutamato 2 & 3 é validado para uso em IH(P), IC, IH, IP, WB para a detecção do receptor de glutamato 2 & 3.
Imuno-histoquímica:
Um lote anterior foi utilizado em tecido fixado em paraformaldeído ou paraformaldeído/glutaraldeído com microscopia óptica e eletrônica. Seções de criostato e vibratome podem ser usadas com ou sem tratamento Triton X-100. As concentrações finais utilizadas foram de 1-3 µg/ml.
Imunoprecipitação:
Quando ligado à Proteína A imobilizada, um lote anterior deste anticorpo imunoprecipitou o receptor solubilizado em detergente do cérebro ou de células transfectadas.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores &e receptores
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisados de cérebro de rato.
Análise de Western blot:
uma diluição 1:1000 deste anticorpo detectou receptor de glutamato 2 & 3 em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
108 kDa
forma física
Purificado por imunoafinidade
Soro policlonal de coelho purificado liofilizado a partir de tampão contendo fosfato 0,01 M, NaCl 0,09 M, pH 7,2. 1% de BSA e 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha o material liofilizado a +2-8°C ou -20°C por até 6 meses após a data de recebimento.
Reconstitua para 500 μl com água destilada estéril. Armazene o material reconstituído congelado (-20°C ou -80°C) em alíquotas não diluídas por até seis meses. Anticorpo diluído contendo azida sódica a 0,1% para análise de Western blot pode ser armazenado por várias semanas a +2-8°C e reutilizado repetidamente.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral humano e extratos de cérebro de camundongo e tecido cerebral de rato.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
N Franco-Pons et al.
Neuroscience, 98(3), 429-435 (2000-06-28)
The distribution of zinc-rich synaptic boutons in biopsies of the temporal cortex from epileptic patients who had undergone surgery is described. Unfixed cryostat sections were exposed to H(2)S vapour to precipitate endogenous zinc, which was subsequently shown by silver enhancement.
L W Chen et al.
Neuroscience, 106(1), 149-160 (2001-09-21)
We have examined the distribution of dopamine neurons expressing alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate (AMPA) receptor subunits (glutamate receptors 1, 2/3 and 4) in the A8-A15 regions of the rat brain using double immunofluorescence. The distribution of glutamate receptor 1- or 2/3-like immunoreactive
Panic-prone state induced in rats with GABA dysfunction in the dorsomedial hypothalamus is mediated by NMDA receptors.
Johnson, PL; Shekhar, A
The Journal of Neuroscience null
Neocortical inhibitory terminals innervate dendritic spines targeted by thalamocortical afferents.
Kubota, Y; Hatada, S; Kondo, S; Karube, F; Kawaguchi, Y
The Journal of Neuroscience null
Expression of ionotropic glutamate receptors in the retina of the rdta transgenic mouse
Liu, L O, et al
BMC Neuroscience, 2, 7-7 (2001)
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.