07-598
Anti-GluR2/3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-GluA2, Anti-GluR-2, Anti-GluR-B, Anti-GluR-K2, Anti-GluR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, chicken, monkey, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue, rat brain microsomal preparation, human brain lysates
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2