MAB397
Anti-Glutamate Receptor 2 Antibody, extracellular, clone 6C4
clone 6C4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GluR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C4, monoclonal
reatividade de espécies
monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rat, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Gria2(482667)
mouse ... Gria2(14800)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
on 4% paraformaldehyde fixed cells was used in a previous lot:2-3 µg/mL (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998; Passafaro, 2001).
ELISA/RIA:
A previous lot of this antibody was used in ELISA/RIA.(Vissavajjhala, 1996).
Immunohistochemistry on 50 µm, 4% paraformaldehyde fixed brain sections: 1:500-1:800 (Vissavajjhala, 1996; Yung, 1998; Kumar; 2002).
Immunoprecipitation: 2-4 µg/mL (Osten, 1998).
Western blot: 1-2 µg/mL (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998); membrane preparations are suggested for enhanced signals.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected glutamate receptor 2 on 10 μg of mouse brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage the IgG2a and affect product performance.
Nota de análise
Positive Control: Cerebral cortex and pyramidal neurons, mouse brain lysate.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.