MAB397A4
Anti-GluR2 Antibody, clone 6C4, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 6C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GluR2 in adult mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Adult mouse brain tissue
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2