MAB5416
Anti-Glutamate Receptor 3 Antibody, clone 3B3
clone 3B3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
AMPA-selective glutamate receptor 3, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 3, glutamate receptor 3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B3, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA3(2892)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Brain
Hippocampal tissue
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2