Documentos Principais
ABE457
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antic-Fos, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Descrição geral
c-Fos é membro de uma família de fatores de transcrição de genes de expressão imediata (IEG, do inglês, immediate early gene) (outros membros incluem Jun e Egr-1) também identificados como proto-oncogenes. A expressão basal de c-Fos e outros IEGs normalmente é baixa, mas aumenta de forma relativamente rápida e, com frequência, de modo acentuado (15-30 min para mRNA; 30-60 min para proteínas) em resposta a alterações na atividade celular tipicamente causadas por estímulos externos, como estresse ou ativação neuronal. Desse modo, esses IEGs estão sendo usados para indicar a ativação celular impulsionada por uma atividade específica, incluindo a identificação de neurônios ativados por vários fatores de crescimento, drogas neuroativas e alterações correlacionadas nos estados comportamentais ou fisiológicos.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a extremidade N de c-Fos.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à extremidade N da c-Fos humana.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou c-Fos em tecidos da ponte e do cerebelo de rato.
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou c-Fos em tecidos da ponte e do cerebelo de ratos.
O anticorpo antic-Fos é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de c-Fos, também conhecido como proto-oncogene c-Fos ou oncogene celular fos e foi validado em WB e IHQ.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HeLa tratadas com PMA(TPA).
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou c-Fos em 10 µg de lisado de células HeLa tratadas com PMA(TPA).
Descrição-alvo
aproximadamente 60/56 kDa observado. Esta proteína tem várias isoformas produzidas por processamento alternativo (splicing), que varia entre 53 e 68 kDa (Jurado, J., et al. (2007). BMC Molecular Biology. 8:83-96.)
Nota de análise
Controle
Lisado de células HeLa tratadas com PMA(TPA)
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Sophie Scharner et al.
Frontiers in neuroscience, 10, 475-475 (2016-11-09)
Anorexia nervosa (AN) is accompanied by severe somatic and psychosocial complications. However, the underlying pathogenesis is poorly understood, treatment is challenging and often hampered by high relapse. Therefore, more basic research is needed to better understand the disease. Since hyperactivity
R D Alvisi et al.
Life sciences, 148, 241-246 (2016-02-14)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is implicated in the control of food intake, body weight regulation and energy homeostasis. Lactation is an important physiological model to study the hypothalamic integration of peripheral sensory signals, such as suckling stimuli and those related to
Wenhui Xiong et al.
Scientific reports, 7(1), 12743-12743 (2017-10-08)
Central sensitization and network hyperexcitability of the nociceptive system is a basic mechanism of neuropathic pain. We hypothesize that development of cortical hyperexcitability underlying neuropathic pain may involve homeostatic plasticity in response to lesion-induced somatosensory deprivation and activity loss, and
Ryoko Koizumi et al.
The Journal of veterinary medical science, 81(8), 1121-1128 (2019-07-05)
Wild animals tend to avoid novel objects that do not elicit clear avoidance behaviors in domesticated animals. We previously found that the basolateral complex of the amygdala (BLA) and dorsal bed nucleus of the stria terminalis (dBNST) were larger in
Tian-Xiao Wang et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 135, 31-39 (2015-05-20)
To evaluate the antinociceptive and hypnotic effects of pregabalin, we established a neuropathic pain-like model in mice using partial sciatic nerve ligation (PSNL), and examined thermal hyperalgesia, mechanical allodynia, electroencephalogram, rota-rod testing, and c-Fos expression in the anterior cingulate cortex.