OP17
Anti-c-Fos (Ab-1) Mouse mAb (2G9C3)
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G9C3, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/ml)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.