PC05
Anti-c-Fos (Ab-2) (4-17) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/reaction)
Paraffin sections (5-10 µg/ml, pepsin or heat pre-treatment required)
Free-floating Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HepG2, NIH 3T3 cells, MCF-7 cells, colon or breast adenocarcinoma tissue
Outras notas
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. and Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433.