SAB2100833
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-C-fos, Anti-V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-FOS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41 kDa
reatividade de espécies
sheep, dog, human, mouse, bovine, rat, pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2100833-100UL | 4061836138103 |
SAB2100833-50UG |