04-855
Anti-GluR1 Antibody, clone C3T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C3T, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-GluA1, Anti-GluR-1, Anti-GluR-A, Anti-GluR-K1, Anti-GluR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3T, monoclonal
reatividade de espécies
human, chimpanzee, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: A previous lot of this antibody has been shown to detect GluR1 in human, mouse and rat tissues.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:5,000-1:10,000 dilution of this lot detected GluR1 in rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation (12-144)
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2