AB1768-I
Anti-GluR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
There is no known homology to mouse and rat GluR1, GluR3 and GluR4. There was no homology detected to GluR1 and GluR3 in human, but there is 67% sequence homology to GluR4. An uncharacterized band may be observed at ~75 kDa in some cell lysates.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1