A59654
5-Aminoindole
97%
Sinônimo(s):
5-Indolamine, NSC 61452
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
131-133 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
chave InChI
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
- Cytotoxic and antimitotic agents
- Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
- Antitumoral agents
- Factor Xa inhibitor
- Potential antivascular agents
- Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
- PKCθ inhibitors
- HIV protease inhibitors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?