Documentos Principais
562440
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2
chave InChI
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Aminobenzothiazole can be prepared from 6-nitrobenzothiazole via sonochemical reduction method.
Aplicação
6-Aminobenzothiazole may be used in the synthesis of following:
  • 1-(6-amino-benzothiazolyl)-3-chloro-5-methoxytriazine
  • 6-[(4-N,N-dimethylaminophenyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-dimethylaminobenzothiazole
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
?The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes: X-ray crystallographic and computational study of azo?hydrazone tautomerism?
Pavlovic G, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 354-362 (2009)
"2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors"
Baindur N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1717-1720 (2005)
"Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: compounds with potential non-linear optic application"
Hrobarik P, et al.
Synthesis, 2005(04), 600-604 (2005)