Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 1g/150g at 20 °C
diethyl ether: soluble 1g/250g at 20 °C
chloroform: insoluble
water: slightly soluble
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
chave InChI
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
133507-100G | 4061838729507 |
133507-25G | 4061838729514 |