Key Documents
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
221.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
solid
pf
283-287 °C
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
chave InChI
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M B Mattammal et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 376-380 (1982-09-01)
Electron impact fragmentation of 2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-thiazole and 2-amino-4-(4-nitrophenyl)-thiazoles were studied. Prominent fragment ions result from: (1) elimination of an NO2 radical and of a neutral NO molecule; (2) 1,2 cleavage of the thiazole ring in both compounds to give a phenoxythiirene