Key Documents
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Insulina de rato/camundongo ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A insulina é secretada pelas células β das ilhotas pancreáticas. Ela contém duas cadeias peptídicas ligadas por pontes dissulfeto. A cadeia A é composta por 21 aminoácidos e a cadeia B, por 30 aminoácidos.
Aplicação
O ELISA de insulina de rato/camundongo é adequado para medir e quantificar os níveis de insulina no metabolismo e na pesquisa endócrina. Tem sido usado para determinar a insulina plasmática por ensaio imunoenzimático. Também tem sido usado para medir a secreção de insulina das células in vitro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A insulina é um hormônio essencial que mantém os níveis normais de glicose no sangue. Ela faz a mediação da captação de glicose celular, controla o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas e melhora a divisão celular e o crescimento por meio de seus efeitos mitogênicos. A resistência à insulina é uma condição de sensibilidade prejudicada ao descarte de glicose mediado por insulina.
Outras notas
Ensaio de 3 horas, temperatura ambiente, tamanho de amostra de 10 μL
Categoria de pesquisa: Metabolismo
Subcategoria de pesquisa: Obesidade/distúrbios metabólicos
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
Hypoxia-induced intrauterine growth restriction increases the susceptibility of rats to high-fat diet-induced metabolic syndrome.
Rueda-Clausen CF, Dolinsky VW, Morton JS, Proctor SD, Dyck JR, Davidge ST.
Diabetes null
Amadori-glycated phosphatidylethanolamine, a potential marker for hyperglycemia, in streptozotocin-induced diabetic rats.
Sookwong P, Nakagawa K, Fujita I, Shoji N, Miyazawa T.
Lipids null
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null
Chronic hypoxia increases insulin-stimulated glucose uptake in mouse soleus muscle.
Gamboa JL, Garcia-Cazarin ML, Andrade FH
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null