EZRMCP2
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide 2 levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
C-Peptide 2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA, This Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA is used to measure & quantify C-Peptide 2 levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86-87%
(Mouse Serum)
accuracy: 88-92%
(Rat Serum)
accuracy: 93-95%
(Rat Plasma)
linearity: 86-108%
standard curve range: 25-1600 pM
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3